1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H63695.MDEA 128 EUR
H63695.MD H63695.03
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Kaava: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,18 g/mol
Sulamispiste: 84…88 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179568
CAS-numero: 54605-72-0