5-Bromo-2-fluorobenzamide ≥96%
H62457.MDEA 257 EUR
H62457.MD H62457.03
5-Bromo-2-fluorobenzamide ≥96%
5-Bromo-2-fluorobenzamide
Kaava: C₇H₅BrFNO
MW: 218,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094430
CAS-numero: 214210-17-0