Pinostilbene
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM14044-1EA 44.2 EUR
CAYM14044-1 CAYM14044-10 CAYM14044-5 CAYM14044-25
Pinostilbene
Pinostilbene
Kaava: C₁₅H₁₄O₃
MDL numero: MFCD12407153
CAS-numero: 42438-89-1