2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61143.22EA 1250 EUR
H61143.22 H61143.14
2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
2-Fluoro-m-toluidine
Kaava: C₇H₈FN
MW: 125,14 g/mol
Kiehumispiste: 87 °C (12 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06410915
CAS-numero: 1978-33-2
ADR: 6.1,III