2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61973.06EA 1120 EUR
H61973.06 H61973.MD H61973.03
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Kaava: C₇H₃FIN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094172
CAS-numero: 137553-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III