2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61753.14EA 520 EUR
H61753.14
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥97%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Kaava: C₇H₃ClFNO
Sulamispiste: 152…156 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115715
CAS-numero: 114776-15-7