4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H59919.03EA 134 EUR
H59919.03 H59919.06
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₈H₂₁BO₂
MW: 280,17
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368291
CAS-numero: 144432-80-4