4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
H62040.06EA 2030 EUR
H62040.06 H62040.MD
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00466241
CAS-numero: 304445-49-6