4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H62127.03EA 501 EUR
H62127.03 H62127.06
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone 96%
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrFO
MW: 217,04
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411551
CAS-numero: 625446-22-2