α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H61399.06EA 64.6 EUR
H61399.06 H61399.14 H61399.22
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Kaava: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92
Sulamispiste: 41 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09037367
CAS-numero: 78239-71-1
ADR: 8,III