5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Toimittaja: U.S. Pharmacopeia
USPH1644319EA 1060 EUR
USPH1644319
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Kaava: C₁₄H₁₂ClNO
MW: 245,71
MDL numero: MFCD00008284
CAS-numero: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1