2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H61603.14EA 1040 EUR
H61603.14 H61603.06
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Kaava: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232,10 g/mol
Tiheys: 1,611
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00671579
CAS-numero: 6226-25-1
UN: 3265
ADR: 8,II