2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61876.03EA 110 EUR
H61876.03 H61876.14 H61876.06
2-Bromo-3,4-difluoroaniline ≥97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Kaava: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,00 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11035924
CAS-numero: 1092349-87-5
ADR: 6.1,III