Ginkgolide B
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM14636-10EA 62.4 EUR
CAYM14636-10 CAYM14636-25 CAYM14636-5 CAYM14636-50
Ginkgolide B
Ginkgolide B
Kaava: C₂₀H₂₄O₁₀
MW: 424,40
MDL numero: MFCD05662347
CAS-numero: 15291-77-7