4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H53381.03EA 76.9 EUR
H53381.03 H53381.06 H53381.14
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol ≥97%
4-(4-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol
Kaava: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,65
Kiehumispiste: 140 °C (2 mmHg)
Tiheys: 1,137
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03427246
CAS-numero: 14506-33-3