Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate ≥98%

Toimittaja: Alfa Aesar

H60938.MDEA 62.7 EUR
H60938.MD
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate
Kaava: C₉H₉NO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00230865
CAS-numero: 77324-87-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR