Okadaic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10011490-100EA 286 EUR
CAYM10011490-100 CAYM10011490-50 CAYM10011490-25
Okadaic acid
Okadaic acid
Kaava: C₄₄H₆₈O₁₃
MW: 805,02 g/mol
MDL numero: MFCD00083455
CAS-numero: 78111-17-8