α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
H60141.06EA 290 EUR
H60141.06 H60141.03
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Kaava: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49
Sulamispiste: 95…99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08276760
CAS-numero: 3381-73-5
ADR: 8,II