2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61823.MDEA 425 EUR
H61823.MD H61823.03
2-Amino-3-bromobenzonitrile 95%
2-Amino-3-bromobenzonitrile
Kaava: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05670539
CAS-numero: 114344-60-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III