2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H61379.03EA 323 EUR
H61379.03 H61379.MD H61379.06
2-Bromo-p-anisaldehyde ≥98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Kaava: C₈H₇BrO₂
MW: 215,04
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09788636
CAS-numero: 43192-31-0