Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H36865.06EA 672 EUR
H36865.06 H36865.03
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Kaava: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04
Sulamispiste: 35…37 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09261255
CAS-numero: 206551-41-9