tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H35540.03EA 158 EUR
H35540.03 H35540.09
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Kaava: C₁₂H₁₅BrO₂
MW: 271,15 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
CAS-numero: 108052-76-2