(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H62005.06EA 1710 EUR
H62005.06
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 96%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Kaava: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Sulamispiste: 113…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094440
CAS-numero: 739336-26-6