2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine 95%
Vaara
H61258.06EA 361 EUR
H61258.06
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine 95%
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Kaava: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03095075
CAS-numero: 6635-90-1