3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H61465.06EA 299 EUR
H61465.06
3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine
Kaava: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD03095220
CAS-numero: 164666-68-6