Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

2,4-Dichloro-5-methylpyridine ≥96%

Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara



Kaava: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08704813
CAS-numero: 56961-78-5

 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 1 g H61634.03
Glass bottle for solids 250 mg H61634.MD
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm