2,6-Dichloro-4-methylpyridine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H61767.03EA 213 EUR
H61767.03 H61767.MD
2,6-Dichloro-4-methylpyridine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Kaava: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD09264302
CAS-numero: 39621-00-6