Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinate ≥95%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
Kaava: C₈H₉NO₃
MW: 167,16
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840850
CAS-numero: 39977-44-1
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 1 g H63793.03
Glass bottle for solids 5 g H63793.06
Glass bottle for solids 250 mg H63793.MD
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Kaavan mukainen molekyylipaino 167.16
CAS-nro 39977-44-1
Puhtaus 95%
Fysikaalinen muoto Solid
Molekyylikaava C8H9NO3
MDL No. MFCD03840850
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm