Dibutylbis(2,4-pentanedionato-O,O')tin ≥95%
Toimittaja: Alfa Aesar
Purity: 95%
CAS No.: 22673-19-4
Molecular Formula: C18H32O4Sn
Formula Weight: 431.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Weak
Melting Point: 26°
Boiling Point: 150°
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00077994
Kaava: C₁₈H₃₂O₄Sn
CAS-numero: 22673-19-4
EINECS: 245-152-0
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 1.000 g B23921.0B
Glass bottle for solids 250 g B23921.30
Glass bottle for solids 50 g B23921.18
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 26°
Kaavan mukainen molekyylipaino 431.16
CAS-nro 22673-19-4
Puhtaus 95%
Taitekerroin 1.5150
Leimahduspiste 40°(104°F)
haju/tuoksu Weak
Kiehumispiste 150°
Molekyylikaava C18H32O4Sn
MDL No. MFCD00077994
UN No. 1992
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm