Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium dichloride ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
Kaava: C₁₈H₂₆Cl₂Hf
MW: 491,80
Sulamispiste: 195 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01073803
CAS-numero: 33010-55-8
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 1 g H27638.03
Glass bottle for solids 5 g H27638.06
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 195°
Kaavan mukainen molekyylipaino 491.80
CAS-nro 33010-55-8
Puhtaus 98+%
Molekyylikaava C18H26Cl2Hf
MDL No. MFCD01073803
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm