Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Toimittaja: Alfa Aesar
CAS No.: 12116-66-4
Molecular Formula: C10H10Cl2Hf
Formula Weight: 379.59
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 230-233°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001438
Kaava: C₁₀H₁₀Cl₂Hf
MDL numero: MFCD00001438
CAS-numero: 12116-66-4
EINECS: 235-177-5
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 5 g 36105.06
Glass bottle for solids 1 g 36105.03
Glass bottle for solids 25 g 36105.14
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Herkkyys Air & Moisture Sensitive
Sulamispiste 230-233°
Kaavan mukainen molekyylipaino 379.59
CAS-nro 12116-66-4
Fysikaalinen muoto Crystalline, Packaged under argon
Molekyylikaava C10H10Cl2Hf
MDL No. MFCD00001438
UN No. 3261
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm