(Pentamethylcyclopentadienyl)tantalum tetrachloride
Toimittaja: Alfa Aesar
CAS No.: 71414-47-6
Molecular Formula: C10H15Cl4Ta
Formula Weight: 458.00
Physical Form: Powder, Ampouled
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow-orange
Melting Point: 220°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00070463
Kaava: C₁₀H₁₅Cl₄Ta
MDL numero: MFCD00070463
CAS-numero: 71414-47-6
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 5 g 39631.06
Glass bottle for solids 1 g 39631.03
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Herkkyys Moisture Sensitive
Sulamispiste 220°
Kaavan mukainen molekyylipaino 458.00
CAS-nro 71414-47-6
Fysikaalinen muoto Powder, Ampouled
Molekyylikaava C10H15Cl4Ta
Ulkonäkö Yellow-orange
MDL No. MFCD00070463
UN No. 3261
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm