4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline ≥97%
Vaara
H33541.MDEA 147 EUR
H33541.MD H33541.03
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline ≥97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluoroaniline
Kaava: C₈H₉ClFNO
MW: 189,61 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19687218
CAS-numero: 1323966-31-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III