4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H53198.03EA 295 EUR
H53198.03 H53198.MD
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222,05
Sulamispiste: 100…106 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411946
CAS-numero: 850568-54-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR