DL-Ethionine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13154.14EA 1540 EUR
A13154.14 A13154.03 A13154.06
DL-Ethionine ≥98%
DL-Ethionine
Kaava: C₆H₁₃NO₂S
MW: 163,24 g/mol
Sulamispiste: ∼ 265 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00063102
CAS-numero: 67-21-0
EINECS: 200-647-0