L-Methionine sulphone ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
A17027.03EA 97 EUR
A17027.03 A17027.06
L-Methionine sulphone ≥99%
L-Methionine sulphone
Kaava: C₅H₁₁NO₄S
Sulamispiste: 254 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00066020
CAS-numero: 7314-32-1
EINECS: 230-774-7