Tartronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21640.77EA 91.6 EUR
B21640.77 B21640.02
Tartronic acid ≥98%
Tartronic acid
Kaava: C₃H₄O₅
MW: 120,06 g/mol
Sulamispiste: ∼ 151 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004237
CAS-numero: 80-69-3
EINECS: 201-301-1