4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAT2825-1GEA 62.7 EUR
TCIAT2825-1G TCIAT2825-5G
4-Hydroxytetrahydropyran ≥97.0% (by GC)
4-Hydroxytetrahydropyran
Kaava: C₅H₁₀O₂
Kiehumispiste: 190°C
Leimahduspiste: 88°C
MDL numero: MFCD00006633
CAS-numero: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/90/28996490.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %