1-Allylimidazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAA2207-25GEA 59.4 EUR
TCIAA2207-25G
1-Allylimidazole ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Allylimidazole
Kaava: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kiehumispiste: 116°C
Leimahduspiste: 101°C
MDL numero: MFCD00037894
CAS-numero: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
UN: 3267
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/93/28930393.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %