1-Methylimidazole-5-carbaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27338.03EA 292 EUR
H27338.03
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde ≥97%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Kaava: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Sulamispiste: 52…57 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00030439
CAS-numero: 39021-62-0