4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H51907.03EA 170 EUR
H51907.03 H51907.06
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester 95%
4'-Methoxybiphenyl-4-ylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₉H₂₃BO₃
MW: 310,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16294530
CAS-numero: 446311-34-8