trans-4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H57393.06EA 805 EUR
H57393.06 H57393.03
trans-4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile ≥99%
trans-4-(4-Ethylcyclohexyl)benzonitrile
Kaava: C₁₅H₁₉N
Sulamispiste: 41 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09750932
CAS-numero: 72928-54-2
EINECS: 277-084-2