Bis(cyclopentadienyl)dimethylhafnium ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H26962.03EA 290 EUR
H26962.03
Bis(cyclopentadienyl)dimethylhafnium ≥97%
Bis(cyclopentadienyl)dimethylhafnium
Kaava: C₁₂H₁₆Hf
MW: 338,745 g/mol
Sulamispiste: ∼ 118 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093015
CAS-numero: 37260-88-1