2-Thioxanthine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21606.03EA 261 EUR
B21606.03 B21606.06
2-Thioxanthine ≥98%
2-Thioxanthine
Kaava: C₅H₄N₄OS
MW: 168,17 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00031505
CAS-numero: 2487-40-3
EINECS: 219-636-7