4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
H29236.06EA 326 EUR
H29236.06 H29236.03
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₈H₂₂BNO₄
MW: 327,18 g/mol
Sulamispiste: 113…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09266168
CAS-numero: 1073353-59-9