4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H28484.06EA 520 EUR
H28484.06 H28484.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₇H₂₄BNO₄
MW: 317,19
Sulamispiste: 187…193 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05863913
CAS-numero: 656239-38-2