1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B20355.06EA 259 EUR
B20355.06 B20355.03
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Kaava: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248,12 g/mol
Sulamispiste: 191…194 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053019
CAS-numero: 2113-05-5