2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
Synonyms:
Albalon
, Naphazoline Hydrochloride
, 2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
ACRO179660250EA
53.6
EUR
ACRO179660250
ACRO179661000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Kaava:
C₁₄H₁₅ClN₂ MW: 246,738 g/mol Sulamispiste: 254…260 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00012554 CAS-numero: 550-99-2 EINECS: 208-989-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Testitulosten erittely
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
GC | ≥97.5 % |