2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: AlbalonNaphazoline Hydrochloride2-(Naphthalen-1-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
B24161.22EA 328 EUR
B24161.22 B24161.14 B24161.36
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Kaava: C₁₄H₁₅ClN₂
MW: 246,738 g/mol
Sulamispiste: 257…261 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012554
CAS-numero: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
ADR: 6.1,II