Pilocarpine hydrochloride
Toimittaja: Molekula
MOLE26311033-5GEA 173 EUR
MOLE26311033-5G
Pilocarpine hydrochloride
Pilocarpine hydrochloride
Kaava: C₁₁H₁₇ClN₂O₂
MDL numero: MFCD00012722
CAS-numero: 54-71-7
EINECS: 200-212-5